2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 1075 NOK
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
MW: 314,424 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407299
CAS-nummer: 175201-66-8