3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 270 NOK
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₁NO₄S₂
MW: 249,307 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00067949
CAS-nummer: 175201-89-5