5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR25967-1G OR25967-5G
APOSOR25967-1GEA 2425 NOK
APOSOR25967-1G APOSOR25967-5G
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407350
CAS-nummer: 423768-56-3