4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR25980-1G OR25980-250MG OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA 305 NOK
APOSOR25980-1G APOSOR25980-250MG APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407365
CAS-nummer: 423769-78-2