{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-BOC protected, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR2668-100MG OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA 1075 NOK
APOSOR2668-100MG APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,299 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09264196
CAS-nummer: 946682-30-0