3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,5-Dichloropyridin-4-yl)hydrazine
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 3500 NOK
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
MW: 178,019 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00174279
CAS-nummer: 153708-69-1