2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 4250 NOK
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel: C₉H₁₃ClN₂O
MW: 200,665 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00084911
CAS-nummer: 94171-08-1