5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxy-5-nitro-3-phenyl-1H-indole
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 715 NOK
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₄
MW: 282,251 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00054540
CAS-nummer: 14182-37-7