7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 1775 NOK
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,234 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01830203
CAS-nummer: 88791-07-5