3-Hydroxybutanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Cyanopropan-2-ol, 3-Hydroxybutyronitrile
OR2847-1G OR2847-250MG
APOSOR2847-1GEA 3950 NOK
APOSOR2847-1G APOSOR2847-250MG
3-Hydroxybutanenitrile
3-Hydroxybutanenitrile
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,104 g/mol
Kokepunkt: 214 °C
Tetthet: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03427120
CAS-nummer: 4368-06-3