2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole, 2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
OR29479-1G OR29479-5G OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA 2275 NOK
APOSOR29479-1G APOSOR29479-5G APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₃S
MW: 247,27 g/mol
Smeltepunkt: 210…214 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01313485
CAS-nummer: 368869-97-0