2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 915 NOK
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂S
MW: 124,164 g/mol
Smeltepunkt: 58…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068103
CAS-nummer: 21917-76-0