6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 2800 NOK
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O₂S
MW: 210,253 g/mol
Smeltepunkt: 132…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173693
CAS-nummer: 175277-23-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III