1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-6-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-6-cyano-2-azanaphthalene
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 5000 NOK
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅ClN₂
MW: 188,613 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18250894
CAS-nummer: 1260664-41-2