Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300142-1G OR300142-250MG
APOSOR300142-1GEA 430 NOK
APOSOR300142-1G APOSOR300142-250MG
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03840643
CAS-nummer: 109216-60-6