Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 6700 NOK
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,339 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06738347
CAS-nummer: 885278-69-3