2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 4200 NOK
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,113 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03161180
CAS-nummer: 102732-63-8