4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300178-100MG OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA 3225 NOK
APOSOR300178-100MG APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31536716
CAS-nummer: 2209086-85-9