1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1-isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 3675 NOK
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₆H₇NS
MW: 125,191 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31536717
CAS-nummer: 2187435-29-4
FN: 1759
ADR: 8,III