3-Phenylpyrazin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 3050 NOK
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formel: C₁₀H₉N₃
MW: 171,199 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05722803
CAS-nummer: 41270-67-1