2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300308-1G OR300308-250MG
APOSOR300308-1GEA 21275 NOK
APOSOR300308-1G APOSOR300308-250MG
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31621098
CAS-nummer: 1782429-68-8