7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300312-100MG OR300312-250MG
APOSOR300312-100MGEA 2000 NOK
APOSOR300312-100MG APOSOR300312-250MG
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Formel: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,263 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30490125
CAS-nummer: 1595028-26-4