7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 17850 NOK
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Formel: C₁₄H₁₄BrNO
MW: 292,171 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29765459
CAS-nummer: 1301219-07-7