(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 2400 NOK
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Formel: C₁₂H₁₅BN₂O₃
MW: 246,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12922966
CAS-nummer: 1562245-02-6