5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 4250 NOK
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₁₁H₁₂BrN₃O
MW: 282,136 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22689759
CAS-nummer: 1256957-72-8