Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid ethyl ester
OR300512-1G OR300512-2.5G OR300512-5G OR300512-10G
APOSOR300512-1GEA 2350 NOK
APOSOR300512-1G APOSOR300512-2.5G APOSOR300512-5G APOSOR300512-10G
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,209 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03753690
CAS-nummer: 16691-25-1