4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 4125 NOK
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00462577
CAS-nummer: 27841-33-4