4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 875 NOK
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09701413
CAS-nummer: 88982-82-5