7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 2500 NOK
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22421803
CAS-nummer: 1417633-09-0