9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 4475 NOK
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Formel: C₈H₁₃NO
MW: 139,195 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02114721
CAS-nummer: 4390-39-0
FN: 1759
ADR: 8,III