6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303143-1G
APOSOR303143-1GEA 3675 NOK
APOSOR303143-1G
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₉H₅BrN₂
MW: 221,053 g/mol
Smeltepunkt: 190…192 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22689155
CAS-nummer: 1420537-60-5