5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 8275 NOK
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,234 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19440790
CAS-nummer: 123392-43-8