4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303176-1G OR303176-500MG
APOSOR303176-1GEA 8275 NOK
APOSOR303176-1G APOSOR303176-500MG
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formel: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257,124 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22414513
CAS-nummer: 185406-76-2