3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 13075 NOK
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formel: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18785174
CAS-nummer: 156258-39-8