3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR30332-10G OR30332-1G OR30332-5G
APOSOR30332-10GEA 8500 NOK
APOSOR30332-10G APOSOR30332-1G APOSOR30332-5G
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₄S
MW: 315,344 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173714
CAS-nummer: 175278-50-9