Dimesna
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Disodium 2,2'-dithiobisethane sulphonate, Sodium 2,2'-disulphanediyldiethanesulphonate
OR303346-1G OR303346-5G OR303346-250MG
APOSOR303346-1GEA 915 NOK
APOSOR303346-1G APOSOR303346-5G APOSOR303346-250MG
Dimesna
Dimesna
Formel: C₄H₈O₆S₄·2Na
MW: 326,342 g/mol
Smeltepunkt: >274 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00868218
CAS-nummer: 16208-51-8