2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR303996-500MG
APOSOR303996-500MGEA 2650 NOK
APOSOR303996-500MG
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10014472
CAS-nummer: 99840-51-4