(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
OR304317-1G OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA 1900 NOK
APOSOR304317-1G APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21661367
CAS-nummer: 1499172-23-4
FN: 1993
ADR: 3,II