3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR304398-1G OR304398-5G
APOSOR304398-1GEA 8625 NOK
APOSOR304398-1G APOSOR304398-5G
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formel: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13185054
CAS-nummer: 13323-42-7