3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-2-methylanisole, 3-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 2-Borono-6-methoxytoluene
OR305006-1G
APOSOR305006-1GEA 1975 NOK
APOSOR305006-1G
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid 95%
3-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,982 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18398348
CAS-nummer: 1313617-76-3