2-Iodo-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR305199-1G
APOSOR305199-1GEA 4050 NOK
APOSOR305199-1G
2-Iodo-1H-indole
2-Iodo-1H-indole
Formel: C₈H₆IN
MW: 243,044 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10699391
CAS-nummer: 26340-49-8