1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA 2275 NOK
APOSOR305200-1G APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,109 g/mol
Smeltepunkt: 163…165 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09879158
CAS-nummer: 937366-54-6