6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR305313-250MG OR305313-1G
APOSOR305313-250MGEA 3375 NOK
APOSOR305313-250MG APOSOR305313-1G
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
6-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00092712
CAS-nummer: 6315-19-1