1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR305341-250MG OR305341-1G
APOSOR305341-250MGEA 5575 NOK
APOSOR305341-250MG APOSOR305341-1G
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18260541
CAS-nummer: 1256802-03-5