4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxypyrimidin-4-ol, 2-Methoxypyrimidin-4(1H)-one, 2-Methoxypyrimidin-4(3H)-one
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 965 NOK
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,113 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00128202
CAS-nummer: 25902-86-7