Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Formylisoquinoline, 6-Formyl-2-azanaphthalene, Isoquinoline-6-carbaldehyde
OR30560-1G OR30560-250MG
APOSOR30560-1GEA 7800 NOK
APOSOR30560-1G APOSOR30560-250MG
Isoquinoline-6-carboxaldehyde 95+%
Isoquinoline-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
MW: 157,169 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06227438
CAS-nummer: 173089-81-1