1-Benzyl-D-proline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-D-Bzl-Pro-OH
OR305608-1G OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA 860 NOK
APOSOR305608-1G APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.253 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06656733
CAS-nummer: 56080-99-0