6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (Isoquinolin-6-yl)methanol, 6-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene, Isoquinolin-6-ylmethanol
OR30565-1G OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA 4400 NOK
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11226912
CAS-nummer: 188861-59-8