4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR30658-1G OR30658-250MG
APOSOR30658-1GEA 1175 NOK
APOSOR30658-1G APOSOR30658-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄
MW: 203,029 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09750213
CAS-nummer: 98141-42-5