2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR306605-1G OR306605-250MG OR306605-5G
APOSOR306605-1GEA 4475 NOK
APOSOR306605-1G APOSOR306605-250MG APOSOR306605-5G
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
2-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Smeltepunkt: 173 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23143908
CAS-nummer: 1417519-28-8